Principaux documents
8.06806
Sigma-Aldrich
2-Nitrotoluene
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Nitrotoluene, o-Nitrotoluene
100 ML
29,00 €
1 L
67,20 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le17 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
29,00 €
1 L
67,20 €
About This Item
Formule linéaire :
2-(NO2)C6H4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
Numéro de classement CE :
201-853-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
oil
Essai:
≥99.0% (GC)
29,00 €
Date d'expédition estimée le17 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
oil
Température d'inflammation spontanée
420 °C
Puissance
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.47-8.8 % (v/v)
pH
6-8 ( in H2O)
pb
221-222 °C/1013 hPa
Pf
-9 °C
Température de transition
flash point 95 °C
Solubilité
0.65 g/L (experimental)
Densité
1.16 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)C
InChI
1S/C7H7NO2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3
Clé InChI
PLAZTCDQAHEYBI-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.162 - 1.163
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
203.0 °F
Point d'éclair (°C)
95 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)