Principaux documents
8.06116
Sigma-Aldrich
Methyltriphenylphosphonium bromide
About This Item
Code UNSPSC :
12352101
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Niveau de qualité
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
464.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 240 °C