Documents
8.04778
Sigma-Aldrich
Ionone
for synthesis
Synonyme(s) :
Ionone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H20O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.30
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
232-396-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.0013 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
4590 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
237 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 117 °C
Densité
0.93 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,12H,5,9H2,1-4H3/b8-7+
Clé InChI
UZFLPKAIBPNNCA-BQYQJAHWSA-N
Application
Ionone for synthesis. CAS 8013-90-9, molar mass 192.3 g/mol.
Remarque sur l'analyse
Sum α- und β – Isomers (GC): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.929 - 0.935
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
242.6 °F
Point d'éclair (°C)
117 °C