82536
Pseudoionone
technical, mixture of isomers, ≥90% (GC)
Synonyme(s) :
ψ-Ionone, 6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Pureté
≥90% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.53
Point d'ébullition
114-116 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
0.90 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C\C(C)=C/CC\C(C)=C\C=C\C(C)=O
InChI
1S/C13H20O/c1-11(2)7-5-8-12(3)9-6-10-13(4)14/h6-7,9-10H,5,8H2,1-4H3/b10-6+,12-9+
Clé InChI
JXJIQCXXJGRKRJ-KOOBJXAQSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter