Principaux documents
8.04324
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane
for synthesis
Synonyme(s) :
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, Bis(trimethylsilyl)amine, HMDS
50 ML
28,60 €
250 ML
79,80 €
1 L
271,00 €
28,60 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
28,60 €
250 ML
79,80 €
1 L
271,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H19NSi2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
213-668-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
28,60 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
20 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
325 °C
Puissance
847 mg/kg LD50, oral (Rat)
550 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.8-25.9 % (v/v)
Viscosité cinématique
0.9 cSt(25 °C)
pb
126 °C/1013 mbar
Pf
-82 °C
Température de transition
flash point 15 °C
Densité
0.78 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Si](N[Si](C)(C)C)(C)(C)C
InChI
1S/C6H19NSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H,1-6H3
Clé InChI
FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Handling and Safety Protocols of 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane: This article presents a comprehensive overview of the handling and safety protocols associated with 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, emphasizing its applications in various industrial and pharmaceutical contexts. The study provides insights on its safe usage, particularly focusing on its role as a silylation agent in analytical chemistry and as a precursor in chemical vapor deposition processes (Toxicol Ind Health, 2019).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.774 - 0.775
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
52.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11.4 °C - closed cup