Principaux documents
8.03772
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylphenol
for synthesis
Synonyme(s) :
2,6-Dimethylphenol, 2,6-DMP
About This Item
Formule linéaire :
2,6-(CH3)2C6H3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
209-400-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
0.2 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
555 °C
Puissance
296 mg/kg LD50, oral (Rat)
1000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.4 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C, 8 g/L in H2O)
pb
203 °C
Pf
42-46 °C
Température de transition
flash point 73 °C
Densité
1.03 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Oc1c(cccc1C)C
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
Clé InChI
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Application
2,6-Dimethylphenol for synthesis. CAS 576-26-1, chemical formula 2,6-(CH₃)₂C₆H₃OH.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 42 °C
Melting range (upper value): ≤ 46 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup