Documents
8.03546
Sigma-Aldrich
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl) propane
for synthesis
Synonyme(s) :
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl) propane, 2,2′-(4,4′-Dihydroxydiphenyl)propane, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane, 4,4′-Isopropylidenediphenol, Bisphenol
About This Item
Formule linéaire :
[4-(HO)C6H4]2C(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
201-245-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<1 Pa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
flakes
Température d'inflammation spontanée
510 °C
Puissance
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
220 °C/5 hPa
Pf
155 °C
Température de transition
flash point 227 °C
Solubilité
insoluble 0.3 g/L
Densité
1.19 g/cm3 at 25 °C
Masse volumique apparente
600 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3
Clé InChI
IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 154 °C
Melting range (upper value): ≤ 157 °C
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
440.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
227 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)