Documents
8.03273
Sigma-Aldrich
2-(Diethylamino)-ethanol
for synthesis
Synonyme(s) :
2-(Diethylamino)-ethanol, N,N,-Diethylethanolamine
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2NCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
202-845-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1.9 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
270 °C
Puissance
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
1109 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.7 % (v/v)
pH
11.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
163 °C/1013 hPa
Pf
-68 °C
Température de transition
flash point 51 °C
Densité
0.88 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H15NO/c1-3-7(4-2)5-6-8/h8H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
BFSVOASYOCHEOV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.883 - 0.885
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
122.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
50 °C - closed cup