Principaux documents
8.03245
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethylimidazole
for synthesis
Synonyme(s) :
1,2-Dimethylimidazole
100 ML
51,40 €
500 ML
131,00 €
51,40 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
51,40 €
500 ML
131,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H8N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
217-101-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
51,40 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
480 °C
Puissance
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
12.6 (20 °C, 500 g/L in H2O)
pb
205 °C/1013 hPa
Pf
30-40 °C
Température de transition
flash point 93 °C
Densité
0.99 g/cm3 at 40 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[n]1(c(ncc1)C)C
InChI
1S/C5H8N2/c1-5-6-3-4-7(5)2/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
GIWQSPITLQVMSG-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 30 °C
Melting range (upper value): ≤ 40 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F
Point d'éclair (°C)
93 °C