239348
2-Ethylimidazole
98%
40,10 €
About This Item
40,10 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
pb
268 °C (lit.)
Pf
78-81 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCc1ncc[nH]1
InChI
1S/C5H8N2/c1-2-5-6-3-4-7-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,6,7)
Clé InChI
PQAMFDRRWURCFQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3