Documents
8.03211
Sigma-Aldrich
Decanal
for synthesis
Synonyme(s) :
Decanal, Capraldehyde
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)8CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Numéro de classement CE :
203-957-4
Pression de vapeur
0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
200 °C
Puissance
3096 mg/kg LD50, oral (Rat)
4183 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
207-209 °C/1013 hPa
Pf
7 °C
Température de transition
flash point 87 °C
Densité
0.83 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h10H,2-9H2,1H3
Clé InChI
KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.826 - 0.829
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
181.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
83 °C - closed cup