Principaux documents
8.01811
Sigma-Aldrich
Benzyl cyanide
for synthesis
Synonyme(s) :
Benzyl cyanide, Phenylacetonitrile, α-Tolunitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352117
Numéro de classement CE :
205-410-5
Pression de vapeur
0.2 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
590 °C
Puissance
270 mg/kg LD50, oral (Rat)
270 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
66 °C/1013 hPa
Pf
-24 °C
Température de transition
flash point 102 °C
Solubilité
0.1 g/L
Densité
1.02 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
Clé InChI
SUSQOBVLVYHIEX-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.017
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup