8.01553
Butyl 2,3-epoxypropyl ether
for synthesis
Synonyme(s) :
Butyl 2,3-epoxypropyl ether, Glycidol butyl ether, Butyl glycidyl ether, BGE, 1,2-Epoxy-3-butoxypropane
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
5 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥94.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
215 °C
Puissance
1660 mg/kg LD50, oral (Rat)
2520 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
163-165 °C/1013 mbar
Température de transition
flash point 43 °C
Densité
0.92 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-8-5-7-6-9-7/h7H,2-6H2,1H3
Clé InChI
YSUQLAYJZDEMOT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.911 - 0.915
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup