Principaux documents
8.01548
Sigma-Aldrich
2-Bromobutane
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Bromobutane, sec-Butyl bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H9Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
201-140-7
Pression de vapeur
70 hPa ( 20 °C)
Essai
≥98.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
265 °C
Limite d'explosivité
2.6-6.6 % (v/v)
pb
90-92 °C/1013 hPa
Pf
-112 °C
Température de transition
flash point 21 °C
Solubilité
<1 g/L
Densité
1.26 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C4H9Br/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3
Clé InChI
UPSXAPQYNGXVBF-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.257 - 1.261
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
69.8 °F
Point d'éclair (°C)
21 °C