Documents
8.01480
Sigma-Aldrich
2-Ethylbutyric acid
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Ethylbutyric acid, Diethylacetic acid
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH(C2H5)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
201-796-4
Pression de vapeur
0.2 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
345 °C
Puissance
2200 mg/kg LD50, oral (Rat)
478 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.4 % (v/v)
pH
3 (20 °C, 18 g/L in H2O)
Point d'ébullition
192-194 °C/1013 hPa
Pf
-14 °C
Température de transition
flash point 87 °C
Solubilité
18 g/L
Densité
0.92 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5(4-2)6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Clé InChI
OXQGTIUCKGYOAA-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.922 - 0.923
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup