Principaux documents
8.01228
Sigma-Aldrich
11-Aminoundecanoic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
11-Aminoundecanoic acid
250 G
161,00 €
161,00 €
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
161,00 €
About This Item
Formule linéaire :
H2N(CH2)10COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
219-417-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
161,00 €
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
183-187 °C
Masse volumique apparente
500 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[N+H3]CCCCCCCCCCC(=O)[O-]
InChI
1S/C11H23NO2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h1-10,12H2,(H,13,14)
Clé InChI
GUOSQNAUYHMCRU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 183 °C
Melting range (upper value): ≤ 187 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable