Principaux documents
8.01068
Sigma-Aldrich
Aluminium bromide
anhydrous for synthesis
Synonyme(s) :
Aluminium bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
AlBr3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-779-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
for synthesis
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1.3 hPa ( 81 °C)
Forme
crystals
Puissance
1598 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
250-270 °C/1013 hPa
Pf
97.5 °C
Densité
3.2 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Al+3].[Br-].[Br-].[Br-]
InChI
1S/Al.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clé InChI
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3