Principaux documents
449601
Sigma-Aldrich
Aluminum bromide
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Aluminum tribromide, Aluminum tribromide (AlBr3 )
5 G
231,00 €
231,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
231,00 €
About This Item
Formule linéaire :
AlBr3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.69
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
231,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 81.3 °C)
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: aluminum
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
94-98 °C (lit.)
Densité
3.205 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
Br[Al](Br)Br
InChI
1S/Al.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clé InChI
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
À utiliser avec
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges