Principaux documents
8.00835
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl acrylate
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Synonyme(s) :
2-Ethylhexyl acrylate, Acrylic acid 2-ethylhexyl ester
100 ML
30,70 €
500 ML
34,90 €
30,70 €
Date d'expédition estimée le30 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
30,70 €
500 ML
34,90 €
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCOOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
203-080-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
30,70 €
Date d'expédition estimée le30 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.12 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
230 °C
Puissance
4435 mg/kg LD50, oral (Rat)
7522 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.9-6.0 % (v/v)
pb
229 °C/1013 hPa
Pf
-90 °C
Température de transition
flash point 86 °C
Densité
0.887 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(CC(CCCC)CC)C(=O)C=C
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-7-8-10(5-2)9-13-11(12)6-3/h6,10H,3-5,7-9H2,1-2H3
Clé InChI
GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.884 - 0.886
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1