Documents
8.00384
Sigma-Aldrich
L-(-)-Malic acid
for resolution of racemates for synthesis
Synonyme(s) :
L-(-)-Malic acid, (S)-(-)-Malic acid
About This Item
Formule linéaire :
HOOCCH(OH)CH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
202-601-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (acidimetric)
Forme
powder
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
98-103 °C
Solubilité
160 g/L
Densité
1.60 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
600 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
Clé InChI
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 98 °C
Melting range (upper value): ≤ 103 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=5 in pyridine): -30.0 - -27.0 °
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable