Principaux documents
8.00107
Sigma-Aldrich
Methyl acetoacetate
for synthesis
Synonyme(s) :
Methyl acetoacetate, Methyl 3-oxobutanoate, Methyl 3-oxobutyrate, Acetoacetic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
203-299-8
Pression de vapeur
1 hPa ( 20 °C)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
260 °C
Puissance
3228 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.3-14.2 % (v/v)
pH
3.8 (20 °C, 863 g/L in H2O)
pb
170 °C/1013 hPa
Pf
-39 °C
Température de transition
flash point 67 °C
Solubilité
863 g/L
Densité
1.08 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(C)C(=O)CC(=O)C
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H2,1-2H3
Clé InChI
WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1