Principaux documents
79113BC
Millipore
GDS PPMX Power Cord EU
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX, EU adaptor
1 EACH
42,70 €
42,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EACH
42,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121521
42,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Fabricant/nom de marque
BioControl Systems
Technique(s)
PCR: suitable
Application(s)
food and beverages
pathogen testing
Compatibilité
for use with GDS PickPen® PIPETMAX, EU adaptor
Température de stockage
room temp
Informations légales
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany