Principaux documents
BR705240
USB cable
angled for HandyStep® touch
1 EACH
11,80 €
11,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
11,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121506
Nomenclature NACRES :
NB.01
11,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
CE compliant
angled for HandyStep® touch
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 705240
Catégories apparentées
Description générale
USB Cable for charging the repetitive pipette HandyStep® touch. Angled for use with wall holder BR705235
Informations légales
HandyStep is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG