Principaux documents
79107BC
Millipore
GDS PPMX 4-Column Reagent Reservoir
BioControl, For use with GDS PickPen® PIPETMAX®
1 EACH
342,00 €
342,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EACH
342,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121522
342,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Description
For use with GDS PICKPEN™ PIPETMAX™ System
Fabricant/nom de marque
BioControl Systems 79107
Conditions de stockage
room temperature
Technique(s)
PCR: suitable
Application(s)
food and beverages
pathogen testing
Compatibilité
BioControl GDS
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Composants
One box, 25 reservoirs/box
Méthode d'analyse
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
Informations légales
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PIPETMAX is a registered trademark of Gilson, Inc
Nécessaire, mais non fourni