Principaux documents
7610-OP
Millipore
Acétate de sodium trihydrate
OmniPur® Grade, 99.0-101.0%, Trihydrate
Synonyme(s) :
Acide acétique sodium salt trihydrate
500 G
43,30 €
5 KG
273,00 €
43,30 €
Date d'expédition estimée le12 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
43,30 €
5 KG
273,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3COONa · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.08
Beilstein:
3732037
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.21
43,30 €
Date d'expédition estimée le12 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
1112 °F
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Conditions d'expédition
ambient
Chaîne SMILES 
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Clé InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Molecular biology grade.
Specifications:
Assay: 99.0-101.0%
Calcium, magnesium, and R2O3 precipitate: 0.01% max
Chloride (Cl): 0.001% max
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): 0.0005% max
Insoluble matter: 0.005% max
Iron (Fe): 0.0005% max
pH (5%, water): 7.5-9.2
Phosphate (PO4): 0.0005% max
Potassium (K): 0.005% max
Protease: None detected
RNase: None detected
Substances reducing permanganate: To pass test
Sulfate (SO4): 0.002% max
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Autres remarques
Substrat de l′acétate kinase (EC 2.7.2.1)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable