71009-M
CytoBuster Protein Extraction Reagent
Simple extraction of soluble protein from mammalian and insect cells
Synonyme(s) :
Cell Lysis Reagent, Protein Extraction Buffer
126,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
About This Item
126,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Novagen®
Conditions de stockage
OK to freeze
Température de stockage
10-30°C
Catégories apparentées
Description générale
Avertissement
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
CytoBuster Protein Extraction Reagent is a formulation of detergents prepared for the efficient extraction of soluble proteins from mammalian cells
Contenu apparenté
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
Les méthodes de lyse cellulaire et d'extraction protéique englobent différentes techniques, allant de la solubilisation avec un détergent à la fragmentation mécanique, permettant de répondre aux besoins de la recherche.