Principaux documents
69348-M
Sigma-Aldrich
T7 Promoter Primer
500 PMOL
153,00 €
153,00 €
En stockDétails
Changer de vue
500 PMOL
153,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352208
Nomenclature NACRES :
NA.55
153,00 €
En stockDétails
Forme
liquid
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Novagen®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Température de stockage
−20°C
Description générale
T7 Promoter Primer, Mr: 6106
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Séquence
5′-TAATACGACTCACTATAGGG-3′
Informations légales
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable