Principaux documents
6791
Millipore
Vitamin B12
Synonyme(s) :
Vitamin B12, Cyanocobalamin
5 G
345,00 €
345,00 €
Date d'expédition estimée le11 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
345,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
Nomenclature NACRES :
NA.25
345,00 €
Date d'expédition estimée le11 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Description
RTECS - GG3750000
Merck USA index - 14, 10014
Niveau de qualité
Essai
≥95% dry basis (UV)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
red-purple
Solubilité
water: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Co+3].[P](=O)([O-])(O[C@@H]6[C@H](O[C@@H]([C@@H]6O)[n]7c8c(nc7)cc(c(c8)C)C)CO)O[C@@H](CNC(=O)CC[C@@]1([C@H]([C@H]2N=C1C(=C3N=C(C([C@@H]3CCC(=O)N)(C)C)C=C4N=C([C@]([C@@H]4CCC(=O)N)(CC(=O)N)C)C(=C5[N-][C@@]2([C@]([C@@H]5CCC(=O)N)(CC(=O)N)C)C)C)C)CC(=O)N)C)
InChI
1S/C62H90N13O14P.CN.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);;/q;-1;+3/p-2/t31-,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57+,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
Clé InChI
FDJOLVPMNUYSCM-WZHZPDAFSA-L
Description générale
Part of coenzyme needed for the synthesis of proteins, and nucleic acids and for the metabolism of carbohydrates. Plays a role in the synthesis of myelin. Used as an antipernicious anemia factor.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Unstable in solution; reconstitute just prior to use.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Sing-Wai Wong et al.
Cell death and differentiation, 27(1), 71-84 (2019-05-12)
Genome-wide association studies (GWAS) have identified Optineurin (OPTN) as genetically linked to Paget's disease of the bone (PDB), a chronic debilitating bone remodeling disorder characterized by localized areas of increased bone resorption and abnormal bone remodeling. However, only ~10% of