662098
UbcH5c Conjugating Enzyme E2, Human, Recombinant, E. coli
Synonyme(s) :
UBD2D3, Ubiquitin-conjugating enzyme E2 D3
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Niveau de qualité
Forme
solution
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Gehrke, S.G., et al. 2003 Blood.101, 3288.
Nuber, U., And Scheffner, M., 1999. J. Biol. Chem.274, 7576.
Schwarz, S.E., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 12148.
Jensen, J., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 30408.
Scheffner, M., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci.91, 8797.
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1