Principaux documents
6.17578
Supelco
Hydrogénophosphate de diammonium
purified grade
Synonyme(s) :
di-Ammonium hydrogen phosphate
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)2HPO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité
purified grade
Chaîne SMILES 
[P](=O)([O-])([O-])[O-].[N+H4].[N+H4].[H+]
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N