Principaux documents
614305
Sigma-Aldrich
TLR1/TLR2 Antagonist
Synonyme(s) :
3,4,6-trihydroxy-2-methoxy-5-oxo-5H-benzocycloheptene-8-carboxylic acid, 6-trihydroxy-2-methoxy-5-oxo-5H-benzocycloheptene-8-carboxylic acid, hexyl ester
10 MG
199,00 €
199,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
199,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.51
199,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable