605197
Thrombin-Activatable Fibrinolysis Inhibitor, Human
The Thrombin-Activatable Fibrinolysis Inhibitor, Human controls the biological activity of Thrombin-Activatable Fibrinolysis. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonyme(s) :
Plasma Procarboxypeptidase B, TAFI
Niveau de qualité
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Activité spécifique
2-9 units/mg protein
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Boffa, M.B., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 2127.
Bajzar, L., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 14477.
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable