6.04717
2,2,4-Triméthylpentane
for chromatography
Synonyme(s) :
Isooctane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for chromatography
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.9 (vs air)
Pression de vapeur
41 mmHg ( 21 °C)
Température d'inflammation spontanée
745 °F
Limite d'explosivité
6 %
Indice de réfraction
n20/D 1.391 (lit.)
pb
98-99 °C (lit.)
Pf
−107 °C (lit.)
Densité
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
Adéquation
suitable for chromatography
Chaîne SMILES
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
Clé InChI
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- A solvent in the liquid chromatograph-massspectrometer-computer analytical system for the separation of several polynuclear hydrocarbons.
- One of the eluent solvents in the normal-phase analysis of lipids.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
10.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-12 °C - closed cup