581810
(-)-Terreic Acid, Synthetic
a cell-permeable quinone epoxide antibiotic
Synonyme(s) :
(-)-Terreic Acid, Synthetic, (1R,6S)-3-Hydroxy-4-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-2,5-dione, BTK Inhibitor II, Bruton′s Tyrosine Kinase Inhibitor II
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
light beige
Solubilité
water: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C7H6O4/c1-2-3(8)5(10)7-6(11-7)4(2)9/h6-8H,1H3/t6-,7+/m1/s1
Clé InChI
ATFNSNUJZOYXFC-RQJHMYQMSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Bruton′s tyrosine kinase catalytic activity (BTK)
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Kawakami, Y., et al. 1999. Proc. Natl. Acad. Sci. USA96, 2227.
Yamamoto, H., et al. 1980. Jpn. J. Antibiot.33, 320.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable