574713
Syk Inhibitor III
The Syk Inhibitor III, also referenced under CAS 1485-00-3, controls the biological activity of Syk. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
Syk Inhibitor III, 3,4-Methylenedioxy-β-nitrostyrene
139,00 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
About This Item
139,00 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Produits recommandés
Description
RTECS - WL5270000
Niveau de qualité
Essai
≥98% (GC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow to brown
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL (Use only fresh DMSO.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[N+](=O)([O-])\C=C/c1cc2c(cc1)OCO2
InChI
1S/C9H7NO4/c11-10(12)4-3-7-1-2-8-9(5-7)14-6-13-8/h1-5H,6H2/b4-3-
Clé InChI
KFLWBZPSJQPRDD-ARJAWSKDSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Syk
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3