Principaux documents
573462
Sigma-Aldrich
Succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe-p-nitroanilide
Sensitive chromogenic substrate for human leukocyte cathepsin G that is not reactive with elastase.
Synonyme(s) :
Succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe-p-nitroanilide
25 MG
84,70 €
84,70 €
Date d'expédition estimée le11 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
84,70 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H36N6O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
624.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
84,70 €
Date d'expédition estimée le11 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)NC(=O)[C@H]2N(CCC2)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CCC(=O)O)C)C
InChI
1S/C30H36N6O9/c1-18(31-25(37)14-15-26(38)39)27(40)32-19(2)30(43)35-16-6-9-24(35)29(42)34-28(41)23(17-20-7-4-3-5-8-20)33-21-10-12-22(13-11-21)36(44)45/h3-5,7-8,10-13,18-19,23-24,33H,6,9,14-17H2,1-2H3,(H,31,37)(H,32,40)(H,38,39)(H,34,41,42)/t18-,19-,23-,24-/m0/s1
Clé InChI
NZSFNPKTEBHXQS-WJNSRDFLSA-N
Description générale
Sensitive chromogenic substrate for human leukocyte cathepsin G that is not reactive with elastase. Also, sensitive substrate for chymotrypsin, capable of detecting nanogram amounts.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: no
Primary Target
Chromogenic substrate for human leukocyte cathepsin G
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Autres remarques
Barrett, A.J. 1981. Methods Enzymol.80, 561.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable