573098
JAK2 Inhibitor III, SD-1029
The JAK2 Inhibitor III, SD-1029, also referenced under CAS 118372-34-2, controls the biological activity of JAK2.
Synonyme(s) :
JAK2 Inhibitor III, SD-1029, 9-(3,4-Dichlorophenyl)-2,7-bis(dimethylaminomethyl)-3,4,5,6,7,9-hexahydro-2H-xanthene-1,8-dione, 2HBr, NSC 371488
205,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
About This Item
205,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥80% (sum of isomers, HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable