567750
Splitomicin
A cell-permeable lactone derived from β-naphthol that acts as a selective inhibitor of NAD+-dependent histone deacetylase activity of Sir2 protein (IC₅₀ = 60 µM).
Synonyme(s) :
Splitomicin, 1,2-Dihydro-3H-naphtho[2,1-b]pyran-3-one
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C13H10O2/c14-13-8-6-11-10-4-2-1-3-9(10)5-7-12(11)15-13/h1-5,7H,6,8H2
Clé InChI
ISFPDBUKMJDAJH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
NAD+-dependent histone deacetylase activity of Sir2 protein
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable