567028
SIN-1 hydrochloride
≥98% (HPLC), solid, nitric oxide (NO) donor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
SIN-1, Hydrochloride, 3-Morpholinosydnonimine, HCl
Produits recommandés
Nom du produit
SIN-1, Hydrochloride, Nitric oxide (NO) donor.
Niveau de qualité
Description
RTECS - WU7687800
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
water: 25 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Cl-].[n]2(n[o+]c(c2)N)N1CCOCC1
InChI
1S/C6H11N4O2.ClH/c7-6-5-10(8-12-6)9-1-3-11-4-2-9;/h5H,1-4,7H2;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
ZRFWHHCXSSACAW-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Nitric oxide (NO) donor
Avertissement
Reconstitution
From Catalog:
Desc. Field- added "Unstable in aqueous solution."
Autres remarques
Gergel, D., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 20922.
de Groot, H., et al. 1993. FEBS Lett.315, 139.
Lipton, S.A., et al. 1993. Nature364, 626.
Drummer, C., et al. 1991. Thromb. Res.63, 553.
Omar, B.A., et al. 1990. Free Radical Biol. Med.9, 465
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable