566324
SIRT2 Inhibitor, AGK2
The SIRT2 Inhibitor, AGK2, also referenced under CAS 304896-28-4, controls the biological activity of SIRT2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonyme(s) :
SIRT2 Inhibitor, AGK2, 2-Cyano-3-(5-(2,5-dichlorophenyl)-2-furanyl)-N-5-quinolinyl-2-propenamide, Sirtuin 2 Inhibitor, SIRT2 Inhibitor I, SIRT1 Inhibitor IV
139,00 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025Détails
About This Item
139,00 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 2.5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1c(cc(cc1)Cl)c2[o]c(cc2)\C=C(\C(=O)Nc3c4c(nccc4)ccc3)/C#N
InChI
1S/C23H13Cl2N3O2/c24-15-6-8-19(25)18(12-15)22-9-7-16(30-22)11-14(13-26)23(29)28-21-5-1-4-20-17(21)3-2-10-27-20/h1-12H,(H,28,29)/b14-11+
Clé InChI
SVENPFFEMUOOGK-SDNWHVSQSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable