565788
β-Secretase Inhibitor IV
≥98% (HPLC), solid, β-secretase inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
β-Secretase Inhibitor IV, BACE Inhibitor C3
323,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
About This Item
323,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
β-Secretase Inhibitor IV, β-Secretase Inhibitor IV, CAS 797035-11-1, is a cell-permeable inhibitor that binds to BACE-1 active site and blocks its proteolytic activity (IC₅₀ = 15 nM for human BACE-1).
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(N(C)c1cc(cc(c1)C(=O)N[C@H](C)c4ccccc4)C(=O)N[C@H]([C@H](O)CNC3CC3)Cc2ccccc2)C
InChI
1S/C31H38N4O5S/c1-21(23-12-8-5-9-13-23)33-30(37)24-17-25(19-27(18-24)35(2)41(3,39)40)31(38)34-28(16-22-10-6-4-7-11-22)29(36)20-32-26-14-15-26/h4-13,17-19,21,26,28-29,32,36H,14-16,20H2,1-3H3,(H,33,37)(H,34,38)/t21-,28+,29-/m1/s1
Clé InChI
VPNIQGRFZCTBEZ-SPTGULJVSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
BACE-1 human
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Stachel, S.J., et al. 2004. J. Med. Chem.47, 6447.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable