565749
β-Secretase Inhibitor II
The β-Secretase Inhibitor II, also referenced under CAS 263563-09-3, controls the biological activity of β-Secretase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Synonyme(s) :
β-Secretase Inhibitor II, Z-VLL-CHO, N-Benzyloxycarbonyl-Val-Leu-leucinal
82,60 €
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
About This Item
82,60 €
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N([C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C=O)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C25H39N3O5/c1-16(2)12-20(14-29)26-23(30)21(13-17(3)4)27-24(31)22(18(5)6)28-25(32)33-15-19-10-8-7-9-11-19/h7-11,14,16-18,20-22H,12-13,15H2,1-6H3,(H,26,30)(H,27,31)(H,28,32)/t20-,21-,22-/m0/s1
Clé InChI
YHUAFMGVVANYBT-FKBYEOEOSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
β-secretase
Conditionnement
Avertissement
Séquence
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable