550701-M
Pyruvate Oxidase, Aerococcus viridans
Native pyruvate oxidase from Aerococcus viridans. Catalyzes the oxidation of pyruvate to acetylphosphate, carbon dioxide, and hydrogen peroxide in the presence of phosphate.
Synonyme(s) :
Pyruvate Oxidase, Aerococcus viridans
229,00 €
En stockDétails
About This Item
229,00 €
En stockDétails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
lyophilized solid
Activité spécifique
≥25 U/mg
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Impuretés
≤0.006% GPT
Couleur
yellow
pl
4.0
Solubilité
aqueous buffer: soluble
Activité étrangère
GOT and lactate oxidase ≤0.002%
catalase ≤0.3%
Température de stockage
−20°C
Description générale
Avertissement
Définition de l'unité
Reconstitution
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable