540223
Purmorphamine
≥98% (HPLC), liquid, Hedgehog signaling activator, Calbiochem
Synonyme(s) :
InSolution Purmorphamine
About This Item
Produits recommandés
product name
Purmorphamine, InSolution, ≥98%, 50 mM in DMSO, induces osteoblast differentiation in C3H10T1/2 multipotent mesenchymal progenitor cells
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Wu, X., et al. 2002. J. Am. Chem. Soc.124, 14520.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Muta. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup