5.38759
MCT1 Inhibitor III
Synonyme(s) :
MCT1 Inhibitor III, ( E)-2-Cyano-3-(4-(diphenylamino)-2-methoxyphenyl)acrylate, Sodium, Monocarboxylate Transport 1 Inhibitor III
217,00 €
Date d'expédition estimée le13 mai 2025Détails
About This Item
217,00 €
Date d'expédition estimée le13 mai 2025Détails
Produits recommandés
Essai
≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Actions biochimiques/physiologiques
MCT1
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable