5.34349
ABHD16A Inhibitor, KC01
Synonyme(s) :
ABHD16A Inhibitor, KC01, (Z)-6-(2-oxo-4-tridecyloxetan-3-ylidene)hexanamide, BAT5 Inhibitor, KC01
205,00 €
Date d'expédition estimée le19 mai 2025Détails
About This Item
205,00 €
Date d'expédition estimée le19 mai 2025Détails
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Actions biochimiques/physiologiques
ABHD16A
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable