538540
MMP-7, Proenzyme, Human, Recombinant, E. coli
Synonyme(s) :
Promatrilysin, rhPro-MMP-7
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Activité spécifique
≥1400 units/mg protein (after activation)
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Définition de l'unité
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Kihira, Y., et al. 1996. Urol. Oncol. 2, 20.
Woessner, J.F. 1995. Methods Enzymol. 248, 485.
Crabbe, T., et al. 1992. Biochemistry 31, 8500.
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable