Principaux documents
CC1059
Sigma-Aldrich
Protéine MMP-7, humaine, forme active recombinante
Synonyme(s) :
Matrilysin
10 μG
526,00 €
526,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025Détails
Changer de vue
10 μG
526,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.41
526,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025Détails
Source biologique
human
Niveau de qualité
Forme
liquid
Activité spécifique
5,000 units/mg protein
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
0.1 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Origine du produit : Protéine recombinante issue d′E. coli ; préparée à partir de promatrilysine humaine recombinante.
POIDS MOLÉCULAIRE :
19 130 d′après les calculs à partir de la séquence d′acides aminés, et 20 000 par SDS-PAGE puis marquage au bleu de Coumassie brillant (CBB) R-250.
Définition de l'unité
Activité spécifique : Une unité d′activité enzymatique est définie comme la quantité requise pour digérer 1 μg d′Azocoll/min à pH 7,5 et 37 °C en présence d′acétate p-aminophénylmercurique 0,5 mM.
Forme physique
En solution dans du tampon HEPES 10 mM (pH 7,4), du CaCl2 5 mM et du NaCl 0,15 M.
Stockage et stabilité
Conserver à -80 ºC pendant 1 an maximum.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Tristen V Tellman et al.
International journal of molecular sciences, 22(6) (2021-04-04)
The Perlecan-Semaphorin 3A-Plexin A1-Neuropilin-1 (PSPN) Complex at the cell surface of prostate cancer (PCa) cells influences cell-cell cohesion and dyscohesion. We investigated matrix metalloproteinase-7/matrilysin (MMP-7)'s ability to digest components of the PSPN Complex in bone metastatic PCa cells using in