Principaux documents
5370
Millipore
L-Proline
Synonyme(s) :
L-Proline, Pro
100 G
121,00 €
121,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
121,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.25
121,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Description
RTECS - TW3584000
Merck USA index - 14, 7780
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[N+H2]1C(CCC1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
Clé InChI
ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A non-essential amino acid. Precursor of hydroxyproline in collagen.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable