5.32336
NOX Inhibitor VIII, VAS3947
Synonyme(s) :
NOX Inhibitor VIII, VAS3947, 3-Benzyl-7-(1,3-oxazol-2-ylsulfanyl)-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidine, 2-((3-Benzyl-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-yl)thio)oxazole, NADPH Oxidase Inhibitor VIII, VAS-3947
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
light yellow
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
NADPH Oxidase
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Altenhofer, S., et al., 2012. Cell. Mol. Life Sci.69, 2327.
Wind, S., et al. 2010. Br. J. Pharmacol.161, 885.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable